819834
Endfitting w/ Fixed 5 μm Frit for 4.6 mm BioAssist® PEEK Columns
PEEK, pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 19834
Technique(s)
HPLC: suitable
Compatibilité
Tosoh 4.6 mm BioAssist PEEK Column