Key Documents
818207
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 3 ea
Synonyme(s) :
Guardfilter for 4.6 mm I.D. TSKgel® Super Series columns
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
Filtre de garde TSKgel®, pkg of 3 ea
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18207
Technique(s)
HPLC: suitable
Dimension de pores
140 Å
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Utilisé pour protéger les colonnes TSKgel
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Nécessaire, mais non fourni