818008
TSKgel® SWXL (7 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, diol phase
Synonyme(s) :
TSKgel® BioAssist® SWXL Guard Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonnes TSKgel® SWXL, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 7 μm particle size, PEEK hardware
Matériaux
PEEK hardware
Agence
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18008
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1.2 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
4 cm × 6 mm
Matrice
silica particle platform
Groupe de la matrice active
diol phase
Taille des particules
7 μm
Dimension de pores
25 Å
pH de fonctionnement
2.5-7.5
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Catégories apparentées
Description générale
Forme physique
Informations légales
Colonne analytique