Principaux documents
808640
TSKgel® Sugar AXG (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, trimethylamine phase
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
L × D.I.:
15 cm × 4.6 mm
Taille des particules:
10 μm
Groupe de la matrice active:
trimethylamine phase
Matrice:
polystyrene-divinylbenzene
Nom du produit
TSKgel® Sugar AXG HPLC Column, phase trimethylamine, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 10 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Gamme de produits
TSKgel®
Caractéristiques
counter ion HBO3-
Fabricant/nom de marque
Tosoh 08640
Paramètres
≤20% organic solvent
0.2-0.5 mL/min flow rate
20 bar max. pressure (60-80 °C)
25-80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
polystyrene-divinylbenzene
Groupe de la matrice active
trimethylamine phase
Taille des particules
10 μm
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
anion exchange
Description générale
TSKgel® Sugar AXG columns are packed with 10μm porous spherical PS/DVB particles which are surface modified with a strong anion exchanger. They are used for the gradient separation and analysis of monosaccharides, disaccharides, and sugar alcohols.For isocratic separation of carbohydrates, please see the TSKgel Sugar AXI column, PN 808639, which is packed with 8μm particles.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation