Principaux documents
805761
TSKgel® G2000PW (12 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Synonyme(s) :
TSKgel® Size Exclusion (PW-Type) HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nom du produit
Colonne HPLC d′exclusion stérique TSKgel® (type PW), phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 30 cm × 7.5 mm, 12 μm particle size
Matériaux
stainless steel
Agence
suitable for USP L25
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Gamme de produits
TSKgel®
Fabricant/nom de marque
Tosoh 05761
Paramètres
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
30 cm × 7.5 mm
Matrice
polymer particle platform
Groupe de la matrice active
hydroxylated methacrylate phase
Taille des particules
12 μm
Dimension de pores
125 Å pore diameter
pH de fonctionnement
2-12
Technique de séparation
size exclusion (SEC)
Description générale
Use the TSKgel G2000PW column for analysis of water-soluble polymers with molecular weights up to 2,000 Da.
Forme physique
Shipped in water.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation