Principaux documents
802354
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
L × O.D. × I.D. 150 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 1 ea
Synonyme(s) :
Tubing, PEEK
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nom du produit
TSKgel® Hardware and Accessories, L × O.D. × I.D. 150 cm × 1/16 in. × 0.01 in., pkg of 1 ea
Matériaux
PEEK
Gamme de produits
TSKgel®
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Tosoh 02354
Technique(s)
LPLC: suitable
L × D.E. × D.I.
150 cm × 1/16 in. × 0.01 in.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation