Principaux documents
78952
Supelco
[(3R)-3-Hydroxytetradecanoyl]-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxotetradecyl]oxy]-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21D3H38NO5
Poids moléculaire :
390.57
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Essai
≥95.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -27.0 to -21.0°, c = 0.1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C([2H])([2H])[2H])C[C@H](OC(C[C@@H](O)CCCCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C21H41NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18(23)15-21(26)27-19(16-20(24)25)17-22(2,3)4/h18-19,23H,5-17H2,1-4H3/t18-,19+/m0/s1/i2D3
Clé InChI
GFAZJTUXMHGTOC-RGIFXTRNSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable