Key Documents
66841-U
Supelco
Guard Cartridge Holder for BIOshell Guard Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
stainless steel holder (guard column)
Niveau de qualité
Gamme de produits
BIOshell
Conditionnement
1 ea of
Technique(s)
HPLC: suitable
Description générale
This Guard Cartridge Holder can be used with 4.6 mm, 3.0 mm and 2.1 mm ID BIOshell columns.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
BIOshell™ A400 Protein C4 columns contain 3.4 μm particles with 400 Å pores, which are derivatized with dimethylbutyl silane and exhaustively endcapped for optimum protein recovery.