64755
Colonne en verre spécifique
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 400 mm × 25 mm × 22 mm, 515mm overall
Synonyme(s) :
COLONNE LC 400MM X 22MM DI AVEC ROBINET A FRITTE
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE stopcock
glass coarse frit
Technique(s)
LPLC: suitable
Colonne, L × D.E. × D.I.
400 mm × 25 mm × 22 mm, 515mm overall
Compatibilité
for use with US EPA Protocol