Principaux documents
64749
Supelco
Colonne de séchage avec fritté, 300mm x 10mm DE
Synonyme(s) :
Colonne en verre spécifique
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Technique(s)
LPLC: suitable
Niveau de qualité
L × D.E.
300 mm × 10 mm
Compatibilité
for use with US EPA Protocol
Caractéristiques et avantages
Décrites dans kes protocoles US EPA - remplissez ces colonnes avec les adsorbants appropriés pour la purification ou le séchage des échantillons environnementaux dans les analyses de pesticides ou de polluants prioritaires.