Principaux documents
64712-U
Supelco
Barboteur fileté Midget
volume 22 mL
Synonyme(s) :
Barboteur/bulleur
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
glass impinger
Description
threaded joint
Caractéristiques
syringe type Standard stem
Conditionnement
pkg of 2 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Diam. du bouchon
20 mm
L de l'impacteur
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
Volume
22 mL
Raccords
20-400 GCMI thread
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Barboteur Midget fileté - filetage de 20mm, verre fritté. Avec flacon de 22ml.
Ces barboteurs en verre borosilicaté (pour particules) et bulleurs (pour gaz et vapeurs) constituent la solution idéale pour les méthodes NIOSH et OSHA d′échantillonnage de contaminants en suspension dans l′air par aspiration dans une solution. Disponibles avec joints en verre rodé ou micro-connacteurs filetés en Téflon