Principaux documents
59271
Filtre précolonne SSI haute pression
10-32 Waters thread
Synonyme(s) :
PRÉFILTRE DE COLONNE, RACCORD WATERS, 0,5 UM, EA
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Conditionnement
pkg of 1 ea
Raccords
10-32 Waters thread
Description générale
Installation en ligne. Le disque-filtre(pores de 0.5 microns) en acier inoxydable peut être aisément remplacé sans oter le raccord de la colonne. Pour des tubes de 1/16 in.Pression maximum: 15000 psi (1054 Kg/cm2).
Composants
écrous et ferrules pour tubes 1/16 " inclus.
Informations légales
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Articles
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.
Identifiez et corrigez les problèmes couramment rencontrés en chromatographie liquide haute performance (HPLC), afin de restaurer les performances de votre colonne.