58703
Tube en PTFE
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
Conditionnement
pkg of 1
Paramètres
500 psi max. pressure
L × D.E. × D.I.
10 ft × 1/8 in. × 0.063 in.
Description générale
Polytetrafluoroethylene (PTFE) is a fluoropolymer which is the most lubricious polymer with low co-efficient of friction. PTFE tubing is chosen due to its excellent hydrophobicity, chemical inertness, and ability to withstand high pressures. It is suitable for protecting the optical fibres.
Les tubes en Téflon TFE, économiques et flexibles, sont idéaux pour une utilisation sous une pression allant jusqu′à 500 psi (35 kg/cm²). Vous pouvez les utiliser avec des analyseurs automatiques, des systèmes de réaction post-colonne et des systèmes préparatifs, des dispositifs d′échantillonnage en ligne et lors de contrôle de composés physiologiques importants.
La température maximale recommandée pour l′emploi des tubes en Téflon TFE est de 200 °C, mais les risques de dégradation due à une brève exposition à des températures plus élevées sont très faibles.
La température maximale recommandée pour l′emploi des tubes en Téflon TFE est de 200 °C, mais les risques de dégradation due à une brève exposition à des températures plus élevées sont très faibles.
Application
PTFE tubing may be used to connect the gas lines to the ports during Gas Chromatography-mass spectrometry analysis of volatile organic compounds from potato tubers inoculated with Phytophthora infestans or Fusarium coeruleum.
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Optical Fiber Sensor Technology: Applications and systems, 3, 36-36 (1996)
PCR Technology, 164-164 (2013)
Gas chromatography-mass spectrometry analyses of volatile organic compounds from potato tubers inoculated with Phytophthora infestans or Fusarium coeruleum.
Plant Pathology, 50, 489-496 (2001)
Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine, 93-93 (2012)