581427-U
Cartouche Ascentis® C8 Supelguard
L × I.D. 2 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Produits recommandés
product name
Cartouche Ascentis® C8 Supelguard, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L7
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 1 kit
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
Superficie
450 m2/g
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C8 (octyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase