57321-U
SPME Fiber Assortment Kit
PDMS/DVB, PA, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 24 ga, 85 μm (PA), 75 μm (CAR/PDMS), 65 μm (PDMS/DVB)
Synonyme(s) :
KIT 2 : ASSORTIMENT POUR SPME HPLC/AUTOMATISÉ
About This Item
Produits recommandés
product name
Assortiment de fibres SPME 2, for use with autosampler, size 24 ga
Matériaux
assorted colors hub
fused silica fiber
Taille
24 ga
Description
SPME Assortment Kit 2
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
85 μm (PA)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
Longueur
1 cm
Groupe de la matrice active
CAR/PDMS coating
PA coating
PDMS/DVB coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group volatile and polar organics in water
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
Description générale
- Revêtement 75 μm Carboxen/polydiméthylsiloxane
- Revêtement 65 μm polydiméthylsiloxane/divinylbenzene
- Revêtement polyacrylate 85 μm
Application
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
La microextraction en phase solide (SPME) est une technique de préparation d'échantillons sans solvant, qui se sert de fibres enrobées pour extraire les analytes d'intérêt de l'échantillon avant analyse par GC ou HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
La microextraction en phase solide (SPME) est une technique de préparation d'échantillons sans solvant, qui se sert de fibres enrobées pour extraire les analytes d'intérêt de l'échantillon avant analyse par GC ou HPLC.