Key Documents
57173
Supelco
Support pour ENVI-Disk
for use with 47 mm ENVI-Disk disks
Synonyme(s) :
Support ENVI-Disk pour disques ENVI-DSK de 47mm
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with 47 mm ENVI-Disk disks
Description générale
Il faut utiliser le support ENVI-Disk avec les disques de SPE ENVI-DSK de 47mm.
La conception unique du support permet d′installer et de maintenir fermement chaque disque sans avoir à Une pince à vis confère une pression uniforme sur le disque et les surfaces scellées afin d′éviter tout problème de fuite - les autres types de pince n′assurent pas une bonne étanchéité du support ENVI-Disk.
Le module est composé d′un entonnoir d′échantillonnage de 1L, d′une pince de serrage à vis, et d′une base pour filtre PTFE avec un raccord pour l′arrivage du vide. La base pour filtre est compatible avec toute fiole de 1L qui présente un raccord rodé de 40/35 Utiliser des tubes à essai de 25 x 250mm pour collecter l′éluat.
Pour utiliser le support, placer la base/adaptateur sur une fiole de 1L et centrer un disque ENVI-DSK sur le support de disque de la base. Desserrer la pince de serrage pour installer l′entonnoir, puis resserrer pour sécuriser le module. Attacher la base/adaptateur à une source de vide, et le module est prêt à l′emploi.
Informations légales
ENVI-Disk is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC