57136
Tubes de SPE Supelclean™ LC-18
volume 60 mL, pk of 16
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pk of 16
Ampleur du marquage
~11.5% C loading
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
475 m2/g
Volume
60 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable