567508-U
Discovery® HS F5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Discovery Pentafluorophenyl PFP HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® HS F5, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L43
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Superficie
300 m2/g
Couverture de surface
4 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
PFP (pentafluorophenyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
En règle générale, les bases sont retenues plus longtemps sur une colonne HS F5 que sur une colonne C18. Augmenter la teneur organique d′une séparation C18 de 5 à 10 % permettra d′obtenir une rétention comparable sur une colonne HS F5. Les résultats obtenus avec d′autres composés sont hautement variables. Toutefois, les solutés dont le log Po/w est inférieur à 2,5 seront généralement retenus plus longtemps sur une colonne HS F5 que sur une C18. Le degré de différence dépend essentiellement du soluté.
Caractéristiques et avantages
- Sélectivité unique
- Rétention similaire au C18 (nécessite parfois une phase mobile plus forte)
- Excellente forme des pics
- Séparations LC-MS stables avec faible relargage
- Montée en échelle possible grâce aux particules de tailles de 3 à 10 μ
Informations légales
Colonne de garde