Key Documents
567500-U
Supelco
Discovery® HS F5 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
product name
Colonne HPLC Discovery® HS F5, 3 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L43
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
Superficie
300 m2/g
Couverture de surface
4 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
PFP (pentafluorophenyl) phase
Taille des particules
3 μm
Dimension de pores
120 Å
operating pH range
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Conseils pour transférer une méthode C18 vers Discovery® HS F5 :
En règle générale, les bases sont retenues plus longtemps sur une colonne HS F5 que sur une colonne C18. Augmenter la teneur organique d′une séparation C18 de 5 à 10 % permettra d′obtenir une rétention comparable sur une colonne HS F5. Les résultats obtenus avec d′autres composés sont hautement variables. Toutefois, les solutés dont le log Po/w est inférieur à 2,5 seront généralement retenus plus longtemps sur une colonne HS F5 que sur une C18. Le degré de différence dépend essentiellement du soluté.
La phase greffée Discovery® HS F5 fournit des séparations en phase inverse qui sont nettement différentes des colonnes C18. Cependant, les composés vont habituellement s′éluer dans les mêmes limites des temps de rétention, rendant la plupart des méthodes C18 facilement transférables.
Caractéristiques et avantages
  • Sélectivité unique
  • Rétention similaire au C18 (nécessite parfois une phase mobile plus forte)
  • Excellente forme des pics
  • Séparations LC-MS stables avec faible relargage
  • Montée en échelle possible grâce aux particules de tailles de 3 à 10 μ
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Umberto M Battisti et al.
Journal of chromatography. A, 1443, 152-161 (2016-03-30)
A "heart-cut" two-dimensional achiral-chiral liquid chromatography triple-quadrupole mass spectrometry method (LC-LC-MS/MS) was developed and coupled to in vivo cerebral microdialysis to evaluate the brain response to the chiral compound (±)-7-chloro-5-(3-furanyl)-3-methyl-3,4-dihydro-2H-1,2,4-benzothiadiazine-1,1-dioxide ((±)-1), a potent positive allosteric modulator (PAM) of AMPA receptor.
Jennie Wang et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 124, 267-273 (2016-03-13)
An HPLC method for the assay of a DNA topoisomerase inhibitor, LMP776 (NSC 725776), has been developed and validated. The stress testing of LMP776 was carried out in accordance with International Conference on Harmonization (ICH) guidelines Q1A (R2) under acidic
Jana Maláková et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 853(1-2), 265-274 (2007-04-10)
Galantamine, an alkaloid isolated from the bulbs and flowers of Caucasian snowdrop (Galanthus woronowii, Amaryllidaceae) and related species, is employed in human medicine for the treatment of various neuromuscular and neurodegenerative diseases. After the administration, the products of oxidative biotransformation
Lucie Havlíková et al.
Talanta, 76(3), 597-601 (2008-07-01)
A pentafluorophenylpropyl (PFPP) stationary phase was for the first time tested for the simultaneous determination of triamcinolone acetonide, its degradation product triamcinolone and two preservatives, methylparaben, and propylparaben. A new simple isocratic reversed phase HPLC method with UV detection, using
Milan Nobilis et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 879(32), 3845-3852 (2011-11-22)
New bioanalytical SPE-HPLC-PDA-FL method for the determination of the neuroleptic drug tiapride and its N-desethyl metabolite was developed, validated and applied to xenobiochemical and pharmacokinetic studies in humans and animals. The sample preparation process involved solid-phase extraction of diluted plasma