Principaux documents
55511-U
Supelco
Supel QuE QuEChERS tube
Z-Sep+ with MgSO4 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Synonyme(s) :
QuEChERS
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Nom du produit
Supel QuE, Z-Sep+ with MgSO4 Tube, pk of 50, centrifuge tube volume 15 mL , Shaker Compatible
Niveau de qualité
Composition
Magnesium Sulfate, 900 mg
Z-Sep+, 300 mg
Conditionnement
pk of 50
Technique(s)
QuEChERS: suitable
Volume du tube à centrifuger
15 mL , Shaker Compatible
Application(s)
food and beverages
Description générale
La SPE dispersive (dSPE), souvent appelée "méthode QuEChERS" (Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged, and Safe), est une technique de préparation d'échantillons moderne qui est de plus en plus prisée dans le domaine de l'analyse multirésidus de pesticides sur les produits agroalimentaires.
Selon cette méthode, des échantillons de produits agricoles et alimentaires sont d'abord extraits avec un solvant miscible à l'eau (par exemple, l'acétonitrile) en présence de grandes quantités de sels (par exemple, le chlorure de sodium et le sulfate de magnésium) et/ou d'agents tampons (par exemple, le citrate) pour induire la séparation des phases liquides et stabiliser les pesticides respectivement labiles en milieu acide et en milieu basique. Après agitation et centrifugation, une aliquote de la phase organique est soumise à une nouvelle purification par SPE. En SPE dispersive, à la différence des techniques de purification sur tubes SPE classiques, des produits pour SPE en vrac (Supelclean PSA, ENVI-Carb et/ou Discovery DSC-18, par exemple) sont mélangés à l'extrait pour faciliter la purification. Une fois l'échantillon purifié, le mélange est centrifugé et le surnageant résultant peut être soit analysé directement, soit soumis à des traitements secondaires avant analyse.
Supelco propose une gamme de flacons et de tubes à centrifuger contenant des quantités prédéterminées de sels et de sorbants pour SPE afin de répondre aux configurations des méthodes les plus courantes.
Compatibilité
Compatible with most QuEChERS shakers.
Autres remarques
Supel QuE Z-Sep products enhance sample cleanup for complex matrices by effectively removing more fat and color from sample extracts than traditional phases for QuEChERS methods. By eliminating problematic matrix interferences, Z-Sep products provide more robust LC-MS and GC-MS methods. This proprietary technology can replace C18 and PSA in your current methods without additional method development.
Z-Sep+ is recommended for cleanup of samples containing greater than 15% fat.
Z-Sep/C18 is recommended for cleanup of samples containing less than 15% fat.
Z-Sep is recommended for cleanup of samples prior to analysis of hydrophobic analytes.
Informations légales
Certain uses of this product may be covered by the claims of one or more pending patent applications. For licensing inquiries please contact [email protected]
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Łukasz Rajski et al.
Journal of chromatography. A, 1304, 109-120 (2013-07-23)
Several extraction methods were evaluated in terms of recoveries and extraction precision for 113 pesticides in avocado: QuEChERS with various d-SPE clean-ups (Z-Sep, Z-Sep+, PSA+C18 and silica), miniLuke and ethyl acetate. Extracts were analysed using liquid chromatography coupled with triple
Pol Herrero et al.
Journal of chromatography. A, 1339, 34-41 (2014-03-25)
A Quick, Easy, Cheap, Effective, Rugged and Safe (QuEChERS) extraction method followed by liquid chromatography-(Orbitrap) high resolution mass spectrometry was developed for the simultaneous determination of five benzotriazole, four benzothiazole and five benzenesulfonamide derivates in sewage sludge. While the method
Tomasz Tuzimski et al.
Journal of AOAC International, 100(6), 1671-1680 (2017-07-15)
In this study, a simple, cost-effective, and sensitive HPLC diode-array detection method was developed for the simultaneous determination of six different 5-nitroimidazoles [metronidazole, 2-hydroxymethyl-1-methyl-5-nitro-1H-imidazole, dimetridazole (DMZ), ronidazole, ornidazole, and ipronidazole] in bovine milk samples. A QuEChERS-based sample preparation procedure was
Hui Li et al.
Journal of chromatography. A, 1528, 53-60 (2017-11-07)
Herein, an accurate and reliable isotope-labelled internal standard method was developed and validated for simultaneous determination of three polar pesticide adjuvants, namely 2-pyrrolidone, N-methyl-2-pyrrolidone, and N-ethyl-2-pyrrolidone in plant-derived agro-products. Matrices, including apple, cabbage, tomato, cucumber, rice, and wheat were extracted
Ana Lozano et al.
Talanta, 118, 68-83 (2013-11-28)
Two sorbents containing ZrO₂ (Z-Sep and Z-Sep+) were tested as a d-SPE clean-up in combination with the QuEChERS and ethyl acetate multiresidue method in the pesticide residues extraction in avocado. All extracts were analysed using gas chromatography coupled with a
Articles
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.