Key Documents
55085-U
Clapet anti-retour en ligne Upchurch
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Description générale
Ce clapet permet de limiter le transfert de liquides vers une seule direction. Complet avec la clé.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis