Principaux documents
52666-U
Supelco
Tube SPE Discovery® DSC-SAX
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Synonyme(s) :
SAX SPE cartridge tube, Strong Anion Exchange
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
Nomenclature NACRES :
NB.21
Matériaux
polypropylene tube
Niveau de qualité
Composition
bed wt., 1 g
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Superficie
480 m2/g
Volume
6 mL
Matrice
Silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary bonding, polymerically bonded, chloride counter-ion
Taille des particules
50 μm
Dimension de pores
0.9 mL/g pore volume
70 Å pore diameter
Capacité
0.14 meq/g total capacity
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
ion exchange
Description générale
Mécanisme de rétention: échange d′anions
Compatibilité avec des matrices d′échantillon: solutions organiques ou aqueuses
  • Une amine quaternaire greffée sur un support polymérique qui reste chargée positivement quelque soit le pH
  • Contre-ions Cl
  • Capacité en échange d′ions de ∼ 0.14 meq/g
  • La sélectivité peut être modifiée en changeant le contre-ion avec un tampon adapté lors de la phase de conditionnement
  • Généralement utilisé lorsque l′on souhaite extraire des anions faibles (ex. des acides carboxyliques) qui pourraient ne pas être suffisamment fixés sur des échangeurs d′anions faibles
Informations légales
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocoles
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.