50695-U
Hamilton® PRP-C18 (12 - 20 µm) HPLC Columns
L × I.D. 20 mm × 4.6 mm, stainless steel, pkg of 2 ea
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Hamilton PRP-C18 Preparative Guard Cartridge, 12-20 μm particle size, L × I.D. 20 mm × 4.6 mm, stainless steel, pkg of 2 ea
Matériaux
stainless steel
Conditionnement
pkg of 2 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
20 mm × 4.6 mm
Matrice
PS-DVB particle platform
polymeric
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
12-20 μm
Dimension de pores
100 Å
pH de fonctionnement
1-14
Technique de séparation
reversed phase