50592-U
Ascentis® Express 90 Å ES-Cyano (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, HPLC Guard Cartridge, pkg of 3 ea
About This Item
Produits recommandés
product name
Ascentis® Express ES-Cyano, 5 μm Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 5 mm × 2.1 mm, pkg of 3 ea
Agence
suitable for USP L10
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 3 ea
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
5 mm × 2.1 mm
Groupe de la matrice active
cyano phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
90 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Description générale
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable