Principaux documents
505358
Supelco
Cartouche LpDNPH S10L
bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 10 ea
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Agence
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Composition
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Conditionnement
pkg of 10 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Volume
1 mL
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La cartouche S10L se caractérise par sa réversibilité. C'est l'outil de prédilection des analystes qui préfèrent les petits formats et qui n'ont pas besoin d'adaptateur pour leur échantillonnage. Pour l'élution, la cartouche est raccordée à un corps de seringue (cartouche SPE vide) qui sert de réservoir pour introduire le solvant d'élution par gravité. Produit conforme aux spécifications de la méthode TO-11A de l'EPA.
LpDNPH S10L Cartridge is basically used for sampling carbonyls (e.g., formaldehyde) in ambient, indoor, and industrial atmospheres. It works by trapping carbonyls on a high purity silica adsorbent coated with 2,4-dinitrophenylhydrazine, then converted to hydrazone derivatives. The derivatives are eluted from the cartridge in acetonitrile and are analyzed by HPLC.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocoles
Ascentis Express C18 is suitable for routine analysis of fat-soluble vitamins D2 and D3, providing optimized chromatograms.
Ascentis Express C18 is suitable for routine analysis of fat-soluble vitamins D2 and D3, providing optimized chromatograms.
Ascentis Express C18 is suitable for routine analysis of fat-soluble vitamins D2 and D3, providing optimized chromatograms.
Ascentis Express C18 is suitable for routine analysis of fat-soluble vitamins D2 and D3, providing optimized chromatograms.