502626
Manchons pour tubes Microtight® Upchurch
I.D. 0.015 in. (380 μm), green
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Produits recommandés
Matériaux
green
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
0.015 in. (380 μm)
Description générale
Utilisez ces manchons en PEEK avec tous les raccords Microtight pour connecter les tubes capillaires. Tous ces manchons ont un diamètre externe de 0.025 in. de D.E. Il faut en général choisir un manchon dont le D.I. est supérieur de 0.002 in. à 0.003 in. au diamètre externe des tubes capillaires à protéger. A code couleur..
Informations légales
Microtight is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC