50193-U
Partisil™ SAX (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonyme(s) :
Partisil™ HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Partisil™ 10 SAX HPLC Column, pore size 85 Å, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L14
Description
empty: no
Gamme de produits
Partisil™
Fabricant/nom de marque
Partisil™
Ampleur du marquage
10% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Superficie
350 m2/g
Matrice
tetramethyl ammonium
Groupe de la matrice active
ammonium ion, quaternary phase
Taille des particules
10 μm
Dimension de pores
85 Å
Technique de séparation
anion exchange
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable