Principaux documents
500461
Mélangeur statique à faible volume (50-250μL)
250 μL cartridge, PEEK
Synonyme(s) :
CARTOUCHE ASI DE MÉLANGEUR EN PEEK, 250UL
About This Item
Code UNSPSC :
41115854
Matériaux
PEEK
Compatibilité
for use with ASI low volume mixer housing
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis