Key Documents
41226
Supelco
Flavanone
analytical standard
Synonyme(s) :
2,3-Dihydroflavone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.5% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
76-78 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
Clé InChI
ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable