33326
Flacons cylindriques pour carroussels Waters à 96 positions
volume 1 mL, clear glass vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear glass vial
polyethylene closure (starburst closure)
Caractéristiques
closure type snap plug (included)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
Flacon, D.E. × H
8 mm × 40 mm
Volume
1 mL
Raccords
plug for 8 mm