33310-U
Septa de rechange pour vannes Mininert®
Replacement Mininert Septa, L × O.D. 0.308 in. × 3.175 mm (0.125 in.), pkg of 50 ea
Synonyme(s) :
Mininert Valve Septa Replacements
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
red silicone septa
Conditionnement
pkg of 50 ea
L × D.E.
0.308 in. × 3.175 mm (0.125 in.)
Application(s)
environmental
Description générale
Informations légales
Nécessaire, mais non fourni
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable