Principaux documents
33108-U
Supelco
Flacons (vials), bouchon à sertir, flacon à sérum
volume 50 mL, clear glass bottle, O.D. × H 43 mm × 73 mm, pkg of 36 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
clear glass bottle
Caractéristiques
autoclavable
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 36 ea
D.E. × H
43 mm × 73 mm
Volume
50 mL
Raccords
thread for 20 mm
Description générale
Ces flacons sont fabriqués à partir de verre clair, borosilicaté.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable