Principaux documents
29458-U
Supelco
Septa Thermogreen® LB-2, disques solides
pkg of 10 ea
Synonyme(s) :
Thermogreen® LB-2 Septa, solid discs
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Conditionnement
pkg of 10 ea
Technique(s)
whole air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
configured for gas sampling bags with Screw Cap Valve (SCV)
Description générale
Version améliorée du septum Thermogreen LB-1 d′origine.
  • Ressuage extrêmement faible sur une large gamme de températures d′injection (de 100 °C à 350 °C).
  • Produit déjà conditionné, prêt à l'emploi.
  • Pénétration de l′aiguille facilitée et grande tolérance aux piqûres (produit idéal pour les passeurs d′échantillons).
  • Formulation de caoutchouc brevetée par Supelco.
Informations légales
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany