Principaux documents
28523-U
Supelco
Verrerie d'extraction ATIS avec micro-connexion
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Raccords
connector (20/20)
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Utiliser le système ATIS pour faire des extractions thermiques et transférer les extraits sur des tubes d′adsorbants. L′ouverture prévue dans le corps en verre accepte des échantillons solides d′un diamètre pouvant atteindre 13mm et de 76mm de long. La verrerie d′extraction se glisse facilement dans le bloc chauffant de l′ATIS. Deux types de joints en verre sont disponibles.