Principaux documents
28359-U
Supelco
Générateur Zéro Air domnick hunter®
Model 35, 230 volt, output flow, 3500 cc/min
About This Item
Code UNSPSC :
41112500
Nomenclature NACRES :
SB.54
Caractéristiques
output flow 3500 cc/min
Fabricant/nom de marque
UHP-35ZA 230V
Domnick Hunter
Description générale
  • Faible consommation énergétique
  • Facile à fixer au mur
  • Agréé CE
Les générateurs Zéro Air Nitrox utilisent un système d′oxydation catalytique pour fournir une alimentation continue en air pratiquement débarrassé d′hydrocarbures, y compris de méthane. Après que l′air comprimé entrant ait été filtré pour éliminer l′huile, l′eau et les particules, il passe au-dessus d′un catalyseur en platine chauffé qui transforme le méthane et l′oxygène présents dans l′air en gaz carbonique et eau. Si la teneur en hydrocarbures de l′air entrant est inférieur à 10 ppm (sous forme de méthane), la concentration résiduelle en hydrocarbures (sous forme de méthane) est inférieure à 0,1 ppm. Un filtre de 0,01 micron de grande efficacité positionné en aval du catalyseur permet l′élimination de particules dans le flux de gaz produit.
Kits d′entretien des filtres et informations sur la garantie disponibles sur demande. Contactez le service technique de Supelco à l′adresse [email protected] ou téléphonez au 0800-312-467.
Informations légales
domnick hunter is a registered trademark of Parker Hannifin
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable