Principaux documents
27539
Supelco
Septum, PTFE/Silicone
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 20 mm × 0.75 mm, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
BOÎTE DE 100, SEPTA 20 MM PTFE/SILICONE, ÉPAISSEUR DE 0,030" (0,0762 MM)
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE face
silicone body
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
250 °C temp. limit
Diam. × épaisseur
20 mm × 0.75 mm
Catégories apparentées
Description générale
Vial septa are available in a variety of materials. Septa are selected based on the chemical properties of the sample and the temperature to which the vial will be subjected during the analysis. PTFE/Silicone septa are for use with most organic solvents but chlorosilanes. It has good reseal ability and can withstand a temperature of 250°C.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable