Principaux documents
27414
Supelco
Bouchon à vis (percé), polypropylène
white polypropylene hole cap, thread for 10-425, for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm), pkg of 100 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
white polypropylene hole cap
Caractéristiques
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
135 °C temp. limit
Raccords
thread for 10-425
Compatibilité
for use with 2 mL large opening vial (6.0 mm)
Description générale
Ces bouchons percés ne sont pas livrés avec des septa.