Principaux documents
27378
Supelco
Cellules de micro réaction, à sertir, verre clair
volume 5 mL, mouth O.D. 20 mm, O.D. × H 20 mm × 61 mm, pkg of 12 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
clear glass
Caractéristiques
vial type crimp top
Conditionnement
pkg of 12 ea
D.E. × H
20 mm × 61 mm
D.E. du goulot
20 mm
Volume
5 mL
Compatibilité
for use with 20mm crimp seal
Description générale
Les cellules de micro réaction à sertir requièrent une capsule de 20 mm. Ces dernières ne sont pas fournies avec le produit. Veuillez commander séparément.
Ces produits sont fabriqués sans graduations sur la verrerie.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.