Principaux documents
27312
Supelco
Micro-flacon (vial) à sertir nécessitant un joint de 8 mm
volume 0.6 mL, amber glass vial, O.D. × H 7 mm × 30 mm , conical, pkg of 200 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
amber glass vial
glass
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 200 ea
D.E. × H
7 mm × 30 mm , conical
Volume
0.6 mL
Raccords
thread for 8 mm
Compatibilité
for use with Agilent/HP 7673A, Series I, II
for use with PTFE support sleeve 27316
Description générale
Use with:
Agilent / HP (not 1090A) PU 4247
Autometric 4100 Shimadzu AOC-14/1400
Beckman 501/502/507 SIL 6B/9A/LC-1
Dani ALS 86.80 Spark Promis
LDC Marathon, Promis Spectra-Physics
PerkinElmer Integral 4000