25381
Colonne capillaire pour la GC VOCOL®
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 3.00 μm
Synonyme(s) :
F.S. CAP VOCOL 60 M 3,0 UM 0,53 MM®
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Agence
EPA TO-17,502.2,624,8015,8260,OLM04.2 VOA,524.2
NIOSH 1003
Paramètres
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
44
df
3.00 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.53 mm
Application(s)
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
industrial hygiene
Type de colonne
capillary intermediate polar
Catégories apparentées
Description générale
Code USP : Aucun
Phase :
- greffée
- Déposée
- ≤0,32 mm D.I., <2 μm : De sub-ambiante à 250 °C (isotherme ou programmée)
- ≤0,32 mm D.I., ≥2 μm : De sub-ambiante à 230 °C (isotherme ou programmée)
- ≥0,53 mm D.I., <2 μm : De sub-ambiante à 250 °C (isotherme ou programmée)
- ≥0,53 mm D.I., ≥2 μm : De sub-ambiante à 230 °C (isotherme ou programmée)
Application
Autres remarques