24919
Purge/Trap J BTEXTRAP™
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Synonyme(s) :
PURGE TRAP J, Tekmar® 3000
About This Item
Produits recommandés
Application(s)
environmental
Compatibilité
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable