24419
Syringes for Shimadzu™ AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
Synonyme(s) :
SERINGUE SGE 10R-S-0.63
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Taille de l'aiguille
23 ga
Caractéristiques
Syringe barrel color-coded dark orange for easy volume identification
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 002898
L de l'aiguille
42 mm
Volume
10 μL
Compatibilité
for use with Shimadzu
Description générale
Informations légales
Pièce de rechange