Key Documents
24304
Supelco
beta-DEX 120
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41115710
eCl@ss :
32119290
Matériaux
fused silica
Description
GC capillary column
Paramètres
30-230 °C temperature
Valeur bêta
250
df
0.25 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
non-bonded; 20% permethylated β-cyclodextrin in SPB-35 poly(35% phenyl/65% dimethylsiloxane) phase
Application(s)
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
forensics and toxicology
life science and biopharma
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Type de colonne
capillary chiral
Technique de séparation
chiral
Description générale
Capillary GC column is also known as open tubular column. The carrier gas flows through the central aperture and is unrestricted throughout the length of the column.
La phase stationnaire chirale des colonnes beta-DEX contient une beta-cyclodextrine perméthylée dissoute dans une phase stationnaire de polarité intermédiaire. Recommandée pour la séparation énantiomèrique d′une large gamme de composés chiraux (cétones, esters, alcanes, alcènes, alcools, acides, éthers, etc.).Les beta-cyclodextrines à 10% (beta-Dex 110) et 20%(beta-Dex 120) modifient les ordres d′élution tout en conservant une énantiosélectivité similaire.
Application
β -DEX 120 chiral capillary column was used for the GC analysis of chiral Bis(oxazolinylmethyl)amine ligand.
Résistance chim./phys.
Temp. limites:30°C à 230°C
Indices de McReynolds : x′, y′, z′, u′, s′ = 119 264 154 134 187
Autres remarques
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Informations légales
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Les clients ont également consulté
A new chiral bis (oxazolinylmethyl) amine ligand for Ru-catalyzed asymmetric transfer hydrogenation of ketones.
Yutong J
Journal of the American Chemical Society, 120 (15), 3817-3818 (1998)
Scott RPW.
Introduction to Analytical Gas Chromatography, 101-102 (1997)