Key Documents
23742
Supelco
Cage pour colonnes en silice fondue
size 6 in. (15 cm), for use with 0.25 mm I.D. column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Conditionnement
pkg of 3 ea
Taille
6 in. (15 cm)
Compatibilité
for use with 0.25 mm I.D. column
Description générale
As the ends of the flexible fused-silica capillary tubing are intrinsically straight, column must be coiled and properly confined on a circular frame, also called a “cage”. The capillary column can then be safely mounted in the column oven of the gas chromatograph.
De conception unique, avec un contact minimum entre le métal et la colonne, réduit le risque de détérioration du revètement de protection de la colonne. Facilite l′accrochage des colonnes.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Grob RL and Barry EF.
Modern Practice of Gas Chromatography, 126-126 (2004)