Principaux documents
22997-U
Supelco
Raccord union
for connecting 1/16 in., bore size 0.75 mm
Synonyme(s) :
Raccords unions Valco®
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Nomenclature NACRES :
SB.52
Matériaux
stainless steel
Description
internal
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
VICI Valco® ZU1
Taille de l'alésage
0.75 mm
Raccords
for 1/16 in. O.D. tubing
Compatibilité
for connecting 1/16 in.
Description générale
Acier inoxydable, sauf indication contraire. Écrous et ferrules inclus.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable