Key Documents
22488
Supelco
Supeltex M-2A Capillary Ferrule, General Purpose
Indented blank (drill to fit your column), pkg of 10 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Conditionnement
pkg of 10 ea
Compatibilité
Indented blank (drill to fit your column)
Description générale
Capillary ferrules have a precision bore which is centrally located. During assembly of a connector, fiber is fixed within the ferrule using adhesive before grinding and polishing for end preparation.
Caractéristiques : assure l′étanchéité après serrage manuel d′un 1/4 de tour. Grande possibilité de réutilisation. Ne colle pas au métal ni au verre.
Composition du matériau : DuPont VESPEL SP-21 (polyimide 85 %, graphite 15 %)
Température maximum :
400 °C
Informations légales
Configuré(e)(s) pour
Réf. du produit
Description
Tarif
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Senior John M.
Optical Fiber Communications , 245-245 (2009)