Principaux documents
22474
Supelco
Ferrule pour colonne capillaire Supeltex M-2A, à usage général
I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 50 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Conditionnement
pkg of 50 ea
D.I.
0.4 mm
Compatibilité
0.10-0.25 mm Column I.D.
Description générale
Caractéristiques : assure l′étanchéité après serrage manuel d′un 1/4 de tour. Grande possibilité de réutilisation. Ne colle pas au métal ni au verre.
Composition du matériau : DuPont VESPEL SP-21 (polyimide 85 %, graphite 15 %)
Température maximum :
400 °C