Principaux documents
22288
Aiguilles pour seringue d'échantillonnage de précision
volume 100-10000 μL, for use with VICI Series A, cone tip, side port stainless steel needle (point style 5), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonyme(s) :
AIGUILLES, ORIFICE LATÉRAL, POUR SÉRIE A TYPE GAZ, BOÎTE DE 3
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
Description
Series A
Caractéristiques
point style Side port, taper
Conditionnement
pkg of 3 ea
Fabricant/nom de marque
VICI 913052
Aiguille, L × D.E. × D.I.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volume
100-10000 μL
Compatibilité
for use with VICI Series A