Key Documents
22285
Vanne à bouton poussoir
for use with Hamilton TLL syringes
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Matériaux
PTFE Mininert valve
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
654051
VICI Precision Sampling
Compatibilité
for use with Hamilton TLL syringes
Description générale
Cette vanne amovible Mininert est très pratique. Elle donne à votre seringue une capacité de stockage d′échantillons. Entièrement constituée de Téflon avec une tige miniature en acier inoxydable, elle fonctionne à l′aide d′un bouton-poussoir.
Application
Push button valve has been used in headspace analysis of volatile compounds in equilibrium partitioning in closed systems (EPICS) bottles using GC coupled with laboratory computing integrator. It has also been used in gas sampling procedure for analysing gas compositions in hypertrophic lake.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Fluxes of methane and carbon dioxide from a small productive lake to the atmosphere.
Casper, Peter, et al.
Biogeochemistry, 49.1, 1-19 (2000)
Measurement of Henry's law constants for C1 and C2 chlorinated hydrocarbons.
Gossett, James M.
Environmental Science & Technology, 21.2, 202-208 (1987)