Key Documents
22087-U
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
GC column ferrule 1/4 in. (100 pk)
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.I.
1/4 in.
Compatibilité
1/4 in. O.D. Column
Description générale
Caractéristiques : parfait pour une connexion avec les spectromètres de masse. Grande possibilité de réutilisation. Utilisation isotherme uniquement.
Composition du matériau : PTFE rempli de céramique.
Température maximum :
250 °C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable